Learn More
Potassium tetrachloroplatinate, 99.99%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 11386315 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11386315 1 g Glass bottle 1g
11396315 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11386315 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437030010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10025-99-7 | Cl4H4K2Pt | 419.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-99-7
Formula molecolare Cl4H4K2Pt
Molecular Weight (g/mol) 419.11
Numero MDL MFCD00011378
InChI Key JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
PubChem CID 61440
IUPAC Name dipotassium tetrachloroplatinumdiuide
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium tetrachloroplatinate
Punto di fusione 250.0°C
Colore Brown or Orange to Red
Forma fisica Crystals
Quantità 1 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99.99%
Formula lineare K2PtCl4
Indice di Merck 15,7801
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (20°C)
Peso formulazione 415.1
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium tetrachloroplatinate(II)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium tetrachloroplatinate(II)