Learn More
Potassium tetrachloroplatinate(II), Premion™, 99.99% (metals basis), Pt 46.4% min
Codice prodotto. 11394988
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11394988 1 g 1g
11304998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11394988 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043946.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 10025-99-7 | Cl4H4K2Pt | 419.11 g/mol
Potassium tetrachloroplatinate(II) is used as important reagent for the preparation of other coordination complexes of platinum. It is also used in the induction of apoptosis in human breast cancer cells. Also used in the preparation of camptothecin-linked platinum anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-99-7
Formula molecolare Cl4H4K2Pt
Molecular Weight (g/mol) 419.11
Numero MDL MFCD00011378
InChI Key JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
PubChem CID 61440
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium tetrachloroplatinate (II)
Punto di fusione (decomposition)
Colore Red to Brown
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 g
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 3.38 g/mL
Formula lineare K2PtCl4
Numero UN UN3288
Indice di Merck 14,7682
Informazioni di solubilità Soluble in water (9.3g/L). Insoluble in ethyl alcohol.
IUPAC Name dipotassium tetrachloroplatinumdiuide
Peso formulazione 415.11
Percent Purity 99.99%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 46.4% min
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium tetrachloroplatinate(II)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium tetrachloroplatinate(II)