missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Potassium Tetrachloroplatinum(II), TRC
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | Potassium Tetrachloroplatinum(II) |
| CAS | 10025-99-7 |
| Formula molecolare | Cl4 Pt . 2 K |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | Platinate(2-)','tetrachloro-','potassium (1:2)','(SP-4-1)-, Platinate(2-)','tetrachloro-','dipotassium (8CI), Platinate(2-)','tetrachloro-','dipotassium','(SP-4-1)- (9CI), Potassium chloroplatinate(II) (6CI), Dipotassium platinum tetrachloride, Dipotassium tetrachloroplatinate, Dipotassium tetrachloroplatinate(2-), Dipotassium tetrachloroplatinate(II), NSC 175496, Platinous potassium chloride, Platinum potassium chloride (PtK2Cl4), Potassium chloroplatinate, Potassium chloroplatinate (K2PtCl4), Potassium platinochloride, Potassium platinous chloride, Potassium platinum(II) tetrachloride, Potassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate K2PtCl4, Potassium tetrachloroplatinate(2-), Potassium tetrachloroplatinate(II), Potassium tetrachloroplatinum(II), Tetrachloroplatinum(II) acid potassium salt |
| InChI Formula | InChI=1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4 |
| SMILES | [K+].[K+].[Cl-][Pt+2]([Cl-])([Cl-])[Cl-] |
| Molecular Weight (g/mol) | 415.09 |
| Peso formulazione | 412.7676 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?