Learn More
Potassium tetrafluoroborate, 99%, extra pure
Codice prodotto. 10780561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10780561 25 g Flacone in plastica 25g
10503801 1 kg Flacone in plastica 1kg
13478488 5 kg Flacone in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10780561 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 269220250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.30€
    35.00€ / 25g
    Risparmia 2.30€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14075-53-7 | BF4K | 125.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14075-53-7
Formula molecolare BF4K
Molecular Weight (g/mol) 125.90
Numero MDL MFCD00011395
InChI Key AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium tetrafluoroborate, potassium fluoroborate, potassium fluoborate, potassium borofluoride, avogadrite, potassium boron fluoride, potassium fluorohydroborate, potassium hydrofluoroborate, boron potassium fluoride, potassium boride fluoride
PubChem CID 518872
IUPAC Name potassium tetrafluoroboranuide
SMILES [K+].F[B-](F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium tetrafluoroborate
Punto di fusione 530.0°C
Nota nome c.p.
Colore White to Gray
Forma fisica Micro-crystalline Powder
Quantità 25 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 98.5% min
Densità 2.5
Formula lineare KBF4
Indice di Merck 15,7804
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4.4g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in boiling alcohol
Peso formulazione 125.91
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro