Learn More
Potassium tetraoxalate dihydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15685990 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15685990 500 g 500g
15675990 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15685990 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 60592500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 6100-20-5
Formula molecolare C4H3KO8
Molecular Weight (g/mol) 218.16
Numero MDL MFCD00150443,MFCD00150443
InChI Key GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
PubChem CID 131698588
IUPAC Name potassium oxalic acid hydrogen oxalate
SMILES [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium tetraoxalate dihydrate
Quantità 500 g
Formula lineare KH3(C2O4)2 · 2H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3854419
Peso formulazione 254.19g/mol
Percent Purity ≥99.5%