Learn More
Potassium Thioacetate, TRC
Codice prodotto. 30420269
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30420269 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30420269 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP698500250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Potassium Thioacetate
CAS 10387-40-3
Formula molecolare C2H4KOS
Quantità 250 g
Sinonimo Thioacetic Acid Potassium Salt, Ethanethioic Acid Potassium Salt, MeCOSK, Potassium Ethanethioate, Potassium Thioethanoate, Potassium Thiolacetate, S-Potassium Thioacetate
InChI Formula InChI=1S/C2H4OS.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CC(=O)[S-]
IUPAC Name potassium;ethanethioate
Molecular Weight (g/mol) 114.21
Peso formulazione 113.9542