Learn More
Potassium thiocyanate, 98%, pure
Codice prodotto. 10349232 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10349232 100 g Flacone in plastica 100g
10461533 500 g Flacone in plastica 500g
10736753 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10349232 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 377431000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.35€
    33.10€ / 100g
    Risparmia 2.25€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 333-20-0
Formula molecolare CKNS
Molecular Weight (g/mol) 97.18
Numero MDL MFCD00011413
InChI Key ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC Name potassium;thiocyanate
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium thiocyanate
Punto di fusione 170.0°C to 179.0°C
Colore Colorless or White
Forma fisica Crystals
Quantità 100 g
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.886
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Densità 1.8860g/mL
Formula lineare KSCN
Indice di Merck 15,7807
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Peso formulazione 97.18
Percent Purity 98%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium thiocyanate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.