Specifications
| Materiale o nome chimico | Potassium thiocyanate |
| Colore | Colorless or White |
| pH | 5.3 to 8.7 (5% soln. at 25°C) |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Pressione del vapore | <1hPa at 20°C |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Densità | 1.886g/mL |
| Formula lineare | KSCN |
| Show More |
Safety and Handling
- Potassium thiocyanate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.