Learn More
Potassium thiocyanate, 99%, ACS reagent
Codice prodotto. 10637421 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10637421 5 g Glass bottle 5g
10279560 500 g Flacone in plastica 500g
10686994 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10637421 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424230050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.45€
    33.40€ / 5g
    Risparmia 1.05€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 333-20-0
Formula molecolare CKNS
Numero MDL MFCD00011413
InChI Key ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC Name potassium;thiocyanate
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium thiocyanate
Punto di fusione 170.0°C to 179.0°C
Colore Colorless or White
pH 5.3 to 8.7 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Crystals
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare KSCN
Fieser 01,954
Indice di Merck 15, 7807
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Molecular Weight (g/mol) 97.18
Peso formulazione 97.18
Percent Purity 99%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.886
Pressione del vapore <1hPa at 20°C
Densità 1.8860g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium thiocyanate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium thiocyanate