Learn More
Potassium thiocyanate concentrate, For 1L standard solution, 0.1 M KSCN, Solstice
Codice prodotto. 15665230
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15665230 6 x 1 Ea. pezzi 6
15655230 1 Pc. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15665230 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 381406X1EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
for 1L standard solution, 0.1 M KSCN
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 333-20-0 , 7732-18-5
Formula molecolare CKNS
Molecular Weight (g/mol) 97.176
Numero MDL MFCD00011413
InChI Key ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC Name potassium;thiocyanate
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium thiocyanate concentrate
Nota nome For 1L standard solution, 0.1 M KSCN
CAS min. % 80.0000%, 10.0000%
CAS max % 90.0000%, 20.0000%
Forma fisica Concentrate
Quantità 6 x 1 Ea.
Imballaggio Ampoule
Densità 1 g/mL at 25 °C(lit.)
Formula lineare KSCN
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3594799
Peso formulazione 97.18
Grado Reagent