Learn More
Potassium Thiocyanate, TRC
Codice prodotto. 30011393
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011393 500 g 500g
17974885 100 g 100g
17954635 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011393 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP698520500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 333-20-0
Formula molecolare CKNS
Molecular Weight (g/mol) 97.18
Sinonimo Thiocyanic Acid Potassium Salt, Arterocyn, Aterocyn, Kyonate, Potassium Isothiocyanate, Potassium Rhodanate, Potassium Thiocyanide, Rhocya, Rodanca, Thio-Cara
IUPAC Name potassium;thiocyanate
SMILES [K+].[S-]C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Thiocyanate
Quantità 500 g
InChI Formula InChI=1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Peso formulazione 96.9389