Learn More
Potassium Tricyanomethanide, TRC
Codice prodotto. 30423388
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30423388 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30423388 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP698608500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Tricyanomethanide
CAS 34171-69-2
Formula molecolare C4 N3 . K
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C4N3.K/c5-1-4(2-6)3-7;/q-1;+1
SMILES [K+].N#C[C-](C#N)C#N
IUPAC Name potassium;methanetricarbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 129.161
Peso formulazione 128.973