Learn More
Potassium Tricyanomethanide, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Potassium Tricyanomethanide |
| CAS | 34171-69-2 |
| Formula molecolare | C4 N3 . K |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4N3.K/c5-1-4(2-6)3-7;/q-1;+1 |
| SMILES | [K+].N#C[C-](C#N)C#N |
| IUPAC Name | potassium;methanetricarbonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 129.161 |
| Peso formulazione | 128.973 |