Learn More
Potassium trifluoroacetate, 98%
Codice prodotto. 11433647
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11433647
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17398.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2923-16-2 | C2F3KO2 | 152.11 g/mol
It is a reagent for preparation of aryl trifluoromethyl sulfides, by heating with the diaryl disulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is a reagent for preparation of aryl trifluoromethyl sulfides, by heating with the diaryl disulfide.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Store away from oxidizing agents, acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2923-16-2
Formula molecolare C2F3KO2
Molecular Weight (g/mol) 152.11
Numero MDL MFCD00013215
InChI Key CUNPJFGIODEJLQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium trifluoroacetate, potassium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid potassium salt, acetic acid, trifluoro-, potassium salt, potassiumtrifluoroacetate, pubchem12605, potassium ion trifluoroacetate, ksc492g5t, trifluoroacetic acid, potassium salt, potassium 2,2,2-tris fluoranyl ethanoate
PubChem CID 23662811
SMILES [K+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium trifluoroacetate
Punto di fusione 142°C to 145°C
pH 7
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 3717603
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water.
IUPAC Name potassium;2,2,2-trifluoroacetate
Peso formulazione 152.12
Percent Purity 98%
Identificativo prodotto
  • Potassium trifluoroacetate
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium trifluoroacetate