Learn More
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride, 93%
Codice prodotto. 10572651 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10572651 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10572651 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 296010050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 18583-60-3 | C9H10BKN6 | 252.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
Nota nome 93%
CAS 18583-60-3
Punto di fusione 182°C to 188°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 93%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H10BKN6
Numero MDL MFCD00040346
Quantità 5 g
Sinonimo potassium hydrotris 1-pyrazolyl borate, potassium hydridotri 1h-pyrazol-1-yl borate 1-, potassium hydro-tris 1-pyrazolyl borate, potassium tri 1h-pyrazol-1-yl hydroborate, potassium tri 1-pyrazolyl borohydride, potassium hydrotris 1-pyrazolato borate, hydrate
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in alcohols,thf,dmf
InChI Key IBNGZWIUPDMZMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].C1=CN(N=C1)[BH-](N1C=CC=N1)N1C=CC=N1
IUPAC Name potassium tris(1H-pyrazol-1-yl)boranuide
Molecular Weight (g/mol) 252.13
Peso formulazione 252.13
Percent Purity 93%
Forma fisica Crystalline Powder