Learn More
Potassium tris(3,5-dimethyl-1-pyrazolyl)borohydride, 99%
Codice prodotto. 10217370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10217370 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10217370 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 296020050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 17567-17-8 | C15H22BKN6 | 336.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium tris(3, 5-dimethyl-1-pyrazolyl)borohydride
Nota nome 99%
CAS 17567-17-8
Punto di fusione 287°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C15H22BKN6
Numero MDL MFCD00040342
Quantità 5 g
Sinonimo potassium hydrotris 3,5-dimethylpyrazol-1-yl borate, potassium;tris 3,5-dimethylpyrazol-1-yl boron 1-, potassium tri 3,5-dimethyl-1-pyrazolyl borohydride, potassium tris 3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl hydrido borate 1-
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in alchohols,thf,dmf,acetone
InChI Key NTWZGFNSHCFHIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].CC1=NN([BH-](N2N=C(C)C=C2C)N2N=C(C)C=C2C)C(C)=C1
IUPAC Name potassium tris(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)boranuide
Molecular Weight (g/mol) 336.29
Peso formulazione 336.28
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Needle-like Powder