Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium vinyltrifluoroborate |
| Punto di fusione | 240°C to 242°C |
| Colore | White to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 133.95 |
| Percent Purity | 95% |
| Grado | Caratteristiche |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Potassium vinyltrifluoroborate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.