Learn More
Potassium Vinyltrifluoroborate, TRC
Codice prodotto. 30428336
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30428336 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30428336 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP6987005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Vinyltrifluoroborate
CAS 13682-77-4
Formula molecolare C2H3BF3K
Quantità 5 g
Sinonimo Potassium Trifluorovinylborate, Potassium (Ethenyl)trifluoroborate, Potassium Vinyltrifluoroborate
InChI Formula InChI=1S/C2H3BF3.K/c1-2-3(4,5)6;/h2H,1H2;/q-1;+1
SMILES [K+].F[B-](F)(F)C=C
IUPAC Name potassium;ethenyl(trifluoro)boranuide
Molecular Weight (g/mol) 133.95
Peso formulazione 133.9917