Learn More
MP Biomedicals™ Potato Dextrose Agar
Codice prodotto. 11470225 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470225 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11470225 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 091008517
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00€
    236.25€ / 500g
    Risparmia 11.75€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
For the cultivation of yeasts and molds from dairy products and other foods.
Potato Dextrose Agar is used for the isolation, enumeration and identification of yeast and molds. It may also be used to induce sporulation in many fungi.
Specifica
Content And Storage Room Temperature
Descrizione Potato Dextrose Agar
Tipo di media Yeast Media
Quantità 500 g