Descrizione
- Crevice free interior
- Satin finish
- Simple drop on lid
- 304 Stainless Steel
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2500 mL |
| Include | Lid |
| Materiale | Stainless Steel (304) |
| Closure Included | Sì |
| Altezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Materiale chiusura | Stainless Steel |
| Diametro (sistema metrico) | 150 mm |
| Product Type | Metal Pot |