Learn More
Pour Point Standard IP15, ASTM D97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15 (-30.5 °C) UKAS ISO 17034 Certified 250mL, Paragon Scientific™
Codice prodotto. 15451850
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15451850 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15451850 Fornitore Paragon Scientific N. del fornitore CRMUPPGO
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Pour Point Certified Reference Materials for the verification of laboratory instruments used in testing petroleum and derivative products for Pour Point to IP 15, ASTM D97, NFT 60-105.
  • Certified according to ISO 17034 under UKAS accreditation by means of a method specific inter-laboratory study.
  • Fully traceable to international standards.
  • Supplied with MSDS.
  • Tamper evident security packaging.
  • 12 month shelf life.
  • Manufactured in the United Kingdom
Certifications
Nominal values quoted
Specifica
Numero UN UN 1202
Quantità 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CRMU-PPGO
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P331-NON provocare il vomito.
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.