Learn More
Povidone-iodine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Povidone (iodinated) |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H9NO.I2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-2/h2H,1,3-5H2; |
| Peso formulazione | 366.893 |