Learn More
Brady™ Cabinet chiudibile fornito con un ripiano regolabile (sono disponibili ripiani aggiuntivi 8129). Installabile a parete o facilmente trasportabile. Suggerimenti di sicurezza per il lockout stampati all'interno dello sportello. Stazione fornita senza contenuto..
Codice prodotto. 11766695 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black/Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11766695 Black/Yellow Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11766695 Fornitore Brady™ N. del fornitore 800123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00€
    296.08€ / pezzi 1
    Risparmia 27.92€
    8% Sconto
In stock
Powder Coated Metal Industrial Strength Lockout Station comes with one adjustable shelf and can be wall mounted or easily transported.
  • Lockable cabinet comes with one adjustable shelf.
  • Extra shelves are available (800129).
  • Can be wall mounted or easily transported.
  • Lockout Safety tips are printed on inside of the door.
  • Station is supplied without contents.
Specifica
Product Type Lockout Station
Alternate Part Number INDUSTRIAL STRENGTH LOCKOUT STATION
Colore Black/Yellow
Materiale Powder-coated Metal
Profondità (sistema imperiale) 6 in.
Profondità (sistema metrico) 152.4 mm
Descrizione Industrial Strength Lockout Station
Dimensioni (P x L x A) 152.4 x 355.6 x 406.4 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 16 in.
Altezza (sistema metrico) 406.4 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 14 in.
Larghezza (sistema metrico) 355.6 mm