Learn More
Asecos™ Powder-Coated Sheet Steel Base Cover
Codice prodotto. 11959886 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (P x L x A):
35 x 524 x 85 mm
35 x 818 x 85 mm
35 x 1118 x 85 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (P x L x A) Dimensione della confezione
11959886 35 x 524 x 85 mm Pezzo
15295612 35 x 1118 x 85 mm Pezzo
15413643 35 x 818 x 85 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11959886 Fornitore Asecos™ N. del fornitore 30112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.07€
    23.00€ / pezzi 1
    Risparmia 6.07€
    20% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-03-2027
Interior equipment for use with safety storage cabinets.
  • Accessory item
  • Available in a range of sizes
  • Manufactured from powder-coated sheet steel
Specifica
Dimensioni (P x L x A) 35 x 524 x 85 mm
Da utilizzare con (applicazione) Provides protection
Da utilizzare con (apparecchiatura) FX90, Q90 models
Rivestimento superficiale Powder-coated
Materiale Steel
Product Type Base Cover