Learn More
Asecos™ Powder-Coated Sheet Steel Q-Mover
Codice prodotto. 15301926 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Q90 models
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15301926 Q90 models Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15301926 Fornitore Asecos™ N. del fornitore 30037
Spedizione stimata: 05-03-2027
Designed for in-house transport of safety storage cabinets.
  • Accessory item
  • For use with models Q90 models
  • 2 pieces, manufactured from powder-coated sheet steel
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) In-house transport
Da utilizzare con (apparecchiatura) Q90 models
Peso (sistema metrico) 8.2 kg
Materiale Steel
Product Type Q-Mover