Learn More
Brady™ Powder Coated Steel Padlock Control Centre
Codice prodotto. 11726695 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
18 Hooks
8 Hooks
Altezza (sistema metrico):
304.8 mm
431.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11726695 8 Hooks 304.8 mm Pezzo
11716695 18 Hooks 431.8 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11726695 Fornitore Brady™ N. del fornitore 800119
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00€
    315.82€ / pezzi 1
    Risparmia 29.18€
    8% Sconto
In stock
The Powder Coated Steel Padlock Control Centre provides safe storage and controls access to padlocks. Each nickel coated metal hook can hold 2 locks. Two Keys are provided for cabinet lock. Components not included.
  • Padlock control centres provide safe storage and controls access to padlocks.
  • Each nickel coated metal hook can hold 2 locks.
  • Two Keys are provided for cabinet lock.
  • Components not included.
Specifications
Product Type Padlock Control Center
Colore Red
Materiale Powder-coated Steel
Profondità (sistema imperiale) 1.97 in.
Profondità (sistema metrico) 50 mm
Descrizione Padlock Control Center, 8 Hooks
Dimensioni (P x L x A) 50.8 x 254 x 304.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 12 in.
Altezza (sistema metrico) 304.8 mm
Include 8 Hooks
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 10 in.
Larghezza (sistema metrico) 254 mm