Learn More
Heidolph™ Pallone da polvere
Codice prodotto. 10045801 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10045801
Marca: Heidolph™ 5147530000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with rotary evaporators
I palloni di polveres  vengono forniti di serie con giunto NS 29/32, ma sono disponibili anche con giunto smerigliato NS 24/29.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Materiale Glass
Tipo Powder Flask
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotary evaporators
Centro numero giunti rastremati standard 29/32
Volume (sistema metrico) 2000 mL