Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Powder Flask with Conical Ground Joint
Specifications
Specifications
| Materiale | Duran Glass |
| Tipo | Powder Flask |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotary Evaporators |
| Volume (sistema metrico) | 250 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 81 mm |