Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Imbuto per polveri con gambo conico
In polipropilene con steli conici standard
Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F14681-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 15575594
  • 41.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Imbuti in plastica di polipropilene con steli conici standard
  • Autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Imbuto per polveri
4.125 in
3.75 pollici
9.5 cm
24/40
169 mL
4.06 pollici
10.3 cm