Learn More
Sampling Systems™ Powder Point Sampler
Codice prodotto. 15839291 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1000 mm
2000 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
15839291 2000 mm Pezzo
15829291 1000 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15839291 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 1640A2000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for taking samples of powder at a specified depth. Sampling Systems™ Powder Point Sampler can be used for sampling both free flowing and sticky, cohesive powders.
  • For large sample size
  • Constructed of 316L Stainless Steel
  • Suitable for use with free flowing and cohesive powders
Specifica
Product Type Large Volume Sampler
Materiale Stainless Steel (316L)
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Lunghezza (sistema metrico) 2000 mm