Learn More
Usbeck™ Powder Spatula
Codice prodotto. 10691442
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10691442 150 mm Pezzo
10760503 210 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10691442 Fornitore Usbeck™ N. del fornitore 3282
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.55€
    2.25€ / pezzi 1
    Risparmia 0.30€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Transfer substances with simplicity. Usbeck™ Powder Spatula is ideal for transferring substances.
  • Stainless steel
  • Width of blade 9 mm
Specifications
Product Type Powder Spatula
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm