Descrizione
- Ideal disposable sampler for cross-section samples of powdery or slightly cohesive substances
- Complete all-layers samples can be taken from bags or smaller containers with the lance
- Clean room manufactured
- Sterile varieties are sterilized by gamma rays
Specifications
Specifications
| Product Type | Campionatore |
| Materiale | HDPE |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 2.03 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 60 ml |
| Monouso | Sì |
| Sterilità | Non-sterile |
| Diametro (sistema metrico) | 21 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |