Learn More
Cole-Parmer™ Power Cord
Codice prodotto. 13254493 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
European Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
13254493 European Plug Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13254493 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 5000170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.40€
    85.06€ / pezzi 1
    Risparmia 8.34€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Specifica
Product Type Power Cord
Amperaggio 10 A
Include European Plug
Lunghezza cavo (sistema metrico) 1.8 m
N. per confezione 1 Ea.