Learn More
Labconco Power Cord UK
Codice prodotto. 17774929 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1.83 m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico)
17774929 1.83 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17774929 Fornitore Labconco N. del fornitore 1332600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.18€
    42.71€ / pezzi 1
    Risparmia 3.47€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
Power cord accessory
  • Power Cord UK
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Enclosure
Lunghezza (sistema imperiale) 6 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 1.83 m
Materiale Plastic
Tipo di spina UK
Product Type Power Cord