Learn More
Robin™ Power Mixers
Codice prodotto. 11979607
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
12 t/min.
2 to 25 t/min.
2 to 40 t/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Dimensione della confezione
11979607 2 to 25 t/min. Pezzo
11939667 12 t/min. Pezzo
11969607 2 to 40 t/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11979607 Fornitore Robin™ N. del fornitore PM033
Spedizione stimata: 23-12-2026
Specifica
Intervallo di velocità 2 to 25 t/min.
Capacità 10 L
Product Type Power Mixer
Profondità (sistema metrico) 50 cm
Altezza (sistema metrico) 60 cm
Lunghezza (sistema metrico) 56 cm
Peso (sistema metrico) 18.5 kg