Learn More
Fisherbrand™ Alimentazione
Codice prodotto. 12613546 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
300 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione unitSize
12613546 300 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12613546
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Design impilabile. Gli alimentatori Fisherbrand™ sono dotati di rigorosi dispositivi di sicurezza integrati.
  • Design impilabile
  • Rigorosi sistemi di sicurezza integrati
  • Crossover automatico
  • Compatibilità con doppia tensione
Especificaciones
Corrente max 700 mA
Tipo Alimentatore
Requisiti elettrici 300 V, 700 mA, 150 W
Tensione max 300 V
Tensione 300 V
Wattage 150 w
Amperaggio 700 mA
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.