Learn More
Testo™ Power Supply
Codice prodotto. 10702954
Cambia vista
Click to view available options
Amperaggio:
500 mA with European Adapter
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Amperaggio Dimensione della confezione
10702954 500 mA with European Adapter Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10702954 Fornitore Testo™ N. del fornitore 0554 0447
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.15€
    28.00€ / pezzi 1
    Risparmia 9.15€
    24% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Amperaggio 500 mA with European Adapter
Frequenza 50/60 Hz
Da utilizzare con (apparecchiatura) Testo™ 435/556/560/570/635/735 Measuring Instruments