Learn More
Aalborg™ Power Supply
Codice prodotto. 11787959
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Digital Flowmeter
Gas Mass Flow Controller
Gas Mass Flowmeter
Tipo:
Adattatore
DFM Adapter
Power Supply
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Tipo Dimensione della confezione
11787959 Gas Mass Flow Controller Adattatore Pezzo
11787709 Gas Mass Flowmeter Power Supply Pezzo
11797619 Digital Flowmeter DFM Adapter Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11787959 Fornitore Aalborg™ N. del fornitore PSGFC230EU2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.90€
    75.48€ / pezzi 1
    Risparmia 48.42€
    39% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Aalborg™ Power Supply is a component that supplies power to at least one electric load.
  • Accessory for DFM, GFM, or GFC
  • 230VAC Continential Europe Plug 12VDC
  • Power supply
Specifica
Tensione 230 V
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gas Mass Flow Controller
Tipo Adattatore
Requisiti elettrici 230 V