Learn More
Fisherbrand™ Power Supply for Fisherbrand™ accumet™ AB and XL Benchtop Meters
Codice prodotto. 12850653 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
AB150, AB200, AB250, XL150, XL200, XL250, XL500, XL600 Meters
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12850653 AB150, AB200, AB250, XL150, XL200, XL250, XL500, XL600 Meters Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12850653
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.97€
    50.69€ / pezzi 1
    Risparmia 31.28€
    38% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Universal replacement power supply
  • For use with accumet benchtop meters models: AB150, AB200, AB250, XL150, XL200, XL250, XL500, XL600 meters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Power Supply
Requisiti elettrici 110/230 VAC, 9 VDC, 18 W, center positive
Da utilizzare con (apparecchiatura) AB150, AB200, AB250, XL150, XL200, XL250, XL500, XL600 Meters