Learn More
UVP Power supply Pen-Ray PS9 RMS 2400 Vac lamp current 48mA 220-240V 50/60Hz for use with Pen-Ray lamp UVP
Codice prodotto. 11828681
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Pen-Ray Lamp UVP
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11828681 Pen-Ray Lamp UVP Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11828681 Fornitore UVP N. del fornitore 99003302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    856.26€
    597.49€ / pezzi 1
    Risparmia 258.77€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027