Learn More
Ansell™ Powerflex™ 80-409 (ex Nitrotough™ N1700 FD Insulator™)
Codice prodotto. 15894982 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
8
9
10
Dimensione della confezione:
6 paia
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15894982 8 6 paia
15804992 9 6 paia
15814992 10 6 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15894982 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 80409080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.70€
    107.10€ / 6 paia
    Risparmia 54.60€
    33% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Flessibilità e destrezza elevate per un comfort ottimale di utilizzo
  • Fodera di nylon senza cuciture, spessore 13 aghi.
  • Rivestimento ruvido di nitrile.
  • Interamente rivestito.
  • Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente.
  • Polso  a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente.
  • Eccellente resistenza all'abrasione.
  • Ricoperto da uno strato resistente ai pezzi sporchi da manipolare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Materiale parte posteriore Nitrile
Certificazione/Conformità EN388:2016/4121C, EN511/020
Chlorinated No
Classificazione Category II
Procedura di pulizia Washing temp 40° C
Area rivestita fully coated
Struttura Knit
Materiale polso Nitrile
Stile di taglio Number
Descrizione Glove for all type of work various handling works in difficult thermal conditions
Coating Material Nitrile Rubber, Polyurethane
Colore Blue
Cut Resistance Rating Level 1
Monouso Reusable
Finitura esterna Rough
Grado Industrial grade
Hand Specific
Latex Free Sì
Materiale Acrylic, Polyester, Polyamide, Polyurethane, Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Mechanical Protection Gloves (Medium-duty)
Size 8
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 2.65 mm
Stile delle dita Fully fingered
Da utilizzare con (applicazione) Mechanical protection
Colore polso guanto White
Stile polso guanto Automatic Knit Liner
Grip Design Rough
Materiale rivestimento interno Acrylic, Polyester
Rivestimento interno Knit Lining
Modello 80-409
Tipo di imballaggio 6 pair in a bag, 12 bags in a carton
Valori nominali perforazione Level 1
Quantità 72 pair
Serie Powerflex series
Valori nominali lacerazione 2
Dimensioni (L x P) 255 x 111 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 255 mm
Larghezza (sistema metrico) 111 mm
Peso (sistema metrico) 59 g