Learn More
3M™ Powerflow™ XL Air Flow Indicator 031-34-02P
3M™ Powerflow™ XL Air Flow Indicator 031-34-02P is used to confirm that the minimum design flow rate of the 3M™ Powerflow™ Powered Air Respirator is exceeded.
Marca:  3M™ 7000104091
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12600kg
Codice prodotto. 15729897
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Air Flow indicator is used to confirm that the manufacturer's minimum design flow rate is exceeded
  • Easy to use
  • Genuine 3M™ Accessory
Specifica
Specifica
3M™ Powerflow™ Powered Air Respirator