Learn More
WLD Tec™ Powerjet 2 Buckling Gun
Codice prodotto. 10367492
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10367492 210 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10367492 Fornitore WLD Tec™ N. del fornitore 6.006.000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.81€
    479.00€ / pezzi 1
    Risparmia 158.81€
    24% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Product Type Laboratory Gas Burner
Tipo di gas Liquid Gas, Natural Gas
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Da utilizzare con (applicazione) Microbiology or Biotechnical Fields
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Temperatura max (sistema metrico) 1300°C (Natural Gas), 1350°C (Liquid Gas)
Peso (sistema metrico) 500 g
Larghezza (sistema metrico) 150 mm