Learn More
WLD Tec™ Pistola svergolamento Powerjet
Codice prodotto. 10387442
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
180 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10387442 180 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10387442 Fornitore WLD Tec™ N. del fornitore 6.005.000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.46€
    288.00€ / pezzi 1
    Risparmia 132.46€
    31% Sconto
Spedizione stimata: 02-12-2026
Specifica
Product Type Pistola svergolamento Powerjet
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Da utilizzare con (applicazione) Microbiology or Biotechnical Fields
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Include Adattatore per cartuccia di gas per cartucce di gas con filettatura UNEF 7/16 in. x 28
Temperatura max (sistema metrico) 1350°C
Peso (sistema metrico) 300 g
Larghezza (sistema metrico) 150 mm