Learn More
Brady™ PowerMark™ Reflective Labeling Tape
Codice prodotto. 11522715 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
178 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11522715 250 mm Pezzo
11502715 100 mm Pezzo
11512715 178 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11522715 Fornitore Brady™ N. del fornitore 013647
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.00€
    425.63€ / pezzi 1
    Risparmia 39.37€
    8% Sconto
In stock
La qualità riflettente del materiale lo rende ideale per realizzare etichette leggibili anche in condizioni di scarsa luce (con pile tascabili o torce elettriche).
  • The reflective quality of the material makes it ideal for reading labels in low light conditions (with flashlights).
Specifica
Certificazione/Conformità Class 1, Fed. Spec. L-S–300
Descrizione BBP85 Tape - 250 mm Orange Reflective
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Orange
Finitura Gloss
Materiale Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Da utilizzare con (applicazione) Component and equipment labelling, Facility Identification, General Identification, Safety Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP85, PowerMark Industrial Sign and Label Printer
Brillantezza 100 Gardner Units
Etichette per riga 1
Durata della vita 1 Year
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1 Roll/Box
Quantità 1 Ea.
Tipo di software MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Forza di trazione PSTC-31: 10 lb./in. (175 N/100 mm)
Spessore (sistema imperiale) 0.0055 in.
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
Dimensioni (L x P) 10 m x 250 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 33 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Larghezza (sistema imperiale) 9.84 in.
Larghezza (sistema metrico) 250 mm
Alternate Part Number B85-250x10M-584-OR