Learn More
Fisherbrand™ PowerPro 300
Codice prodotto. 15818481 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
Da 100 a 240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
15818481 Da 100 a 240 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15818481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    994.00€
    526.56€ / pezzi 1
    Risparmia 467.44€
    47% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il PowerPro 300 è un alimentatore multifunzione versatile adatto a svariate applicazioni di elettroforesi. A 300 V, 700 A e 150 W, il PowerPro 300 dispone di una corrente e di una potenza di quasi il doppio rispetto all'unità equivalente leader di mercato.
  • Suited for use with horizontal electrophoresis systems and omniPAGE Mini vertical electrophoresis systems
  • Built in pre-set protocols and allows users to create and save protocols for their own systems
  • A 2.4” TFT-LCD Screen displays the current running parameters
  • Allows the user to browse pre-set and saved protocols
  • Can be operated at constant voltage, constant current or constant power and can store up to 30 programmes with up to 6 steps each
  • Convenient pause/resume key allows any run to be temporarily halted for inspection of the gel and restarted from the same position
Specifica
Corrente Da 1 a 700 mA / 1 mA
Da utilizzare con (applicazione) Routine electrophoresis applications
Temporizzatore Modalità costante:9999 (min) con modalità allarme programmabile: 999 (min) con allarme
Tipo Alimentatore per elettroforesi
Display TFT-LCD da 2.4°pollici
Tensione max Da 5 a 300 V / 1 V
Tensione Da 100 a 240 V