Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Portasacco con telaio con rivestimento poxy
Codice prodotto. 10633305
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Arancione
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10633305 Arancione Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10633305 Fornitore Bel-Art™ Scienceware™ N. del fornitore H131931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.04€
    30.15€ / pezzi 1
    Risparmia 14.89€
    33% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Collects pipette tips, microcentrifuge tubes. ™
Collects pipette tips, microcentrifuge tubes. Bel Art™ Poxy Coated Wire Framed Bag Holder is economical and convenient.
  • ¹'
  • Il coperchio a tenuta in plastica polipropilenica contribuisce a tenere i sacchetti fermi in posizione
  •  
  • Cover provides compliance with 29 CFR 1910.1030(d)(2)(xiii)(A), which requires a cover on any container used to store, transport, or ship biohazardous wastes
  • Can be used with Bench Top Biohazard Bags (F13166-0000); can also be used with Clavies Autoclavable Bags (H13182-0812)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Arancione
Monouso Reusable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per sacchetti per rischio biologico da banco
Materiale Cavo rivestito in resina epossidica
Larghezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Product Type Porta sacchetti
Larghezza (sistema metrico) 22 cm