Learn More
Bel-Art™ Cestelli portasacco per rifiuti a rischio biologico Poxygrid™
Sfoglia Tutto SP Scienceware ProdottiDescription
Il supporto robusto in filo metallico mantiene i sacchi aperti, mentre un anello separato agganciato alla parte superiore li mantiene saldamente in posizione
- Filo di acciaio con rivestimento epossidico di colore arancione brillante per materiali a rischio biologico
- Resistente alle sostanze chimiche e alla corrosione; immune a solventi organici, sali, acidi e alcali deboli
- Resistente a temperature da -223° C (-369° F) a 121° C (250° F)
- Sterilizzabile in autoclave
Specifications
Specifications
| Descrizione | Telaio in filo metallico circolare con rivestimento epossidico con anello agganciato alla parte superiore facile da usare |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Arancione |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per tenere i sacchetti per rifiuti a rischio biologico aperti e pronti per l'uso |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sacchetti per rifiuti a rischio biologico W01-814-1, 01-814A/B, 01-815A, 01-826-5, 01-826A, 01-827B, 01-828B, 01-829B, 01-830B 24 H x 12 pollici |
| Materiale | Filo con rivestimento epossidico |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | Da -369° a 250 °F |
| Temperature Range (Metric) | Da -223° a 121 °C |
| Larghezza (sistema imperiale) | 7.3 in. |
| Show More |