Learn More
Bel-Art™ Cestelli portasacco per rifiuti a rischio biologico Poxygrid™
Codice prodotto. 12370619
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale):
7.3 in
14.6 in
14.6 pollici
Altezza (sistema imperiale):
20.5 in
23.5 pollici
29.5 in
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) Altezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
12370619 14.6 pollici 29.5 in Pezzo
10287143 7.3 in 20.5 in Pezzo
12360619 14.6 in 23.5 pollici Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12370619 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H131890000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    91.87€ / pezzi 1
    Risparmia 17.13€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Il supporto robusto in filo metallico mantiene i sacchi aperti, mentre un anello separato agganciato alla parte superiore li mantiene saldamente in posizione
  • Filo di acciaio con rivestimento epossidico di colore arancione brillante per materiali a rischio biologico
  • Resistente alle sostanze chimiche e alla corrosione; immune a solventi organici, sali, acidi e alcali deboli
  • Resistente a temperature da -223° C (-369° F) a 121° C (250° F)
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Descrizione Telaio in filo metallico circolare con rivestimento epossidico con anello agganciato alla parte superiore facile da usare
Autoclavabile Sì
Colore Arancione
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Per tenere i sacchetti per rifiuti a rischio biologico aperti e pronti per l'uso
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sacchetti per rifiuti a rischio biologico W 01-814-3, 01-814C, 01-815C, 01-826-7, 01-826C, 01-827D, 01-828D, 01-828-033, 01-829D, 01-831A, 01-832A 36 A x 24 pollici
Materiale Filo con rivestimento epossidico
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -369° a 250 °F
Temperature Range (Metric) Da -223° a 121 °C
Larghezza (sistema imperiale) 14.6 in.
Altezza (sistema imperiale) 29.5 in
Altezza (sistema metrico) 75 cm
Diametro (sistema imperiale) 14.6 pollici
Diametro (sistema metrico) 37 cm
Product Type Cestello portasacco per rifiuti a rischio biologico Poxygrid™
Larghezza (sistema metrico) 37 cm