Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Supporto per anello stabilizzatore per matracci Poxygrid
Codice prodotto. 10709614
Cambia vista
Click to view available options
N. per confezione:
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. per confezione Dimensione della confezione
10709614 1 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10709614 Fornitore Bel-Art™ SP Scienceware™ N. del fornitore F183071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.65€
    28.11€ / pezzi 1
    Risparmia 5.54€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Il supporto in filo metallico con rivestimento epossidico mantiene i pesi ad anello di piombo in ordine e a portata di mano
  • Ingombro ridotto; diametro della base circolare di soli 19 cm (7½ pollici)
  • Anelli con un diametro interno di 17.8 mm (0.7 pollici) o superiore vengono impilati ordinatamente su un montante centrale conico con di altezza 17.1 cm (6 ¾ pollici)
  • Autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
Specifica
Colore Blu
Diametro (sistema metrico) base 19 cm
Materiale Cavo con rivestimento epossidico
Altezza (sistema metrico) 17.1 cm
N. per confezione 1
Autoclavabile Sì